Merck
548839
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-1-(2H)-phthalazinone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
252.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
240-244 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C15H12N2O2/c1-19-11-8-6-10(7-9-11)14-12-4-2-3-5-13(12)15(18)17-16-14/h2-9H,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
RYLLTTFNKPGBNO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-(4-Methoxyphenyl)-1-(2H)-phthalazinone , a 4-aryl-2(1H)-phthalazinone derivative, is a building block for preparing bioactive molecules.[1]
Aplicación
4-(4-Methoxyphenyl)-1-(2H)-phthalazinone may be used in the preparation of [4-(4-methoxyphenyl)-1(2H)-oxo-phthalazin-2-yl]acetic acid ethyl ester, with potent antibacterial activity.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Some New 2-(5, 6-Dihydro-4H-1, 2, 4-triazolo [4, 3-a] benz [F] azepin-1-yl) methyl)-4-substituted Phthalazin-1 (2H)-ones.
El-Shamy IE, et al.
Asian Journal of Chemistry, 26(22), 7828-7828 (2014)