Merck
548685
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
96%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(Cl)F
Número de CAS:
Peso molecular:
209.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.554 (lit.)
bp
180 °C (lit.)
densidad
1.719 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
Clave InChI
YFFUYGSLQXVHMB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Journal of Organic Chemistry, 44, 1519-1533 (1979)