Merck
548367
Sigma-Aldrich
4-(Dibenzylamino)benzaldehyde-N,N-diphenylhydrazone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2N2CHC6H4N(CH2C6H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
467.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
148-152 °C (lit.)
λmáx.
362 nm
cadena SMILES
C(N(Cc1ccccc1)c2ccc(cc2)\C=N\N(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C33H29N3/c1-5-13-29(14-6-1)26-35(27-30-15-7-2-8-16-30)31-23-21-28(22-24-31)25-34-36(32-17-9-3-10-18-32)33-19-11-4-12-20-33/h1-25H,26-27H2/b34-25+
Clave InChI
IRKBOPBCDTWDDY-YQCHCMBFSA-N
Aplicación
Organic photoconductor. Charge transporting molecule for NLO applications.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)