Merck
548243
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlorobenzamide
96%
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C6H3(Cl)C(O)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
170.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
mp
167-171 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)c1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H7ClN2O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H2,10,11)
Clave InChI
QHMDKGRWJVOUFU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Amino-4-chloro-benzamide can undergo Suzuki coupling reaction with phenyl boronic acid in the presence of chloro(di-2-norbornylphosphino)(2′-dimethylamino-1,1′-biphenyl-2-yl)palladium(II) catalyst to form the corresponding biaryl aniline derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Efficient synthesis of substituted biaryl anilines and biaryl phenols via a Suzuki cross-coupling reaction.
Liu B, et al.
Tetrahedron Letters, 46(11), 1779-1782 (2005)