548138
Lithium perchlorate
anhydrous, beads, 99.99%
Sinónimos:
Lithium perchlorate (LiClO4 )
About This Item
Fórmula lineal:
LiClO4
Número de CAS:
Peso molecular:
106.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado
anhydrous
Ensayo
99.99%
Formulario
beads
mp
236 °C (lit.)
cadena SMILES
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Clave InChI
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)