Merck
546542
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrobenzamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4(NO2)CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
200.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
157-160 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O3/c8-4-1-2-6(10(12)13)5(3-4)7(9)11/h1-3H,(H2,9,11)
Clave InChI
MKHXTOPPKVFSFI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and preliminary cytotoxic and antifungal evaluation of some 6-N,N-dialkyl 2-aryl-4(3H)-quinazolinone derivatives.
Lopez SE, et al.
Heterocyclic Communications, 7(5), 473-480 (2001)