Merck
545643
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-heptenoate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OCO(CH2)4CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
156.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
Clave InChI
FTJATNSAFIFEDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A stereoselective synthesis of (+)-physoperuvine using a tandem aza-Claisen rearrangement and ring closing metathesis reaction.
Zaed AM, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(13), 2678-2680 (2009)