Merck
545538
Sigma-Aldrich
Cyclopentanethiol acetate
97%
Sinónimos:
Acetylmercaptocyclopentane
About This Item
Fórmula lineal:
C5H9SCOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
144.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)SC1CCCC1
InChI
1S/C7H12OS/c1-6(8)9-7-4-2-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3
InChI key
LSEYTICQPCCBPJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
159.1 °F - closed cup
flash_point_c
70.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)