545031
Potassium tetracyanonickelate(II)
>99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Dipotassium tetracyanonickelate, Potassium nickel(II) cyanide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: nickel
cadena SMILES
[K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Ni/c4*1-2;;;/q;;;;2*+1;-2
Clave InChI
QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?