Merck
543926
Sigma-Aldrich
Cyclohexanethiol
97%
Sinónimos:
Cyclohexyl mercaptan, Hexahydrothiophenol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11SH
Número de CAS:
Peso molecular:
116.22
Beilstein:
1236342
Número CE:
Número MDL:
densidad de vapor
4 (vs air)
presión de vapor
10.3 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
97%
disponibilidad
available only in EU
índice de refracción
n20/D 1.493 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
densidad
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
SC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
Clave InChI
CMKBCTPCXZNQKX-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of Arkema Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)