Merck
543330
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromobenzyloxy)benzaldehyde
96%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH2OC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
291.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
mp
88-92 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C14H11BrO2/c15-13-5-1-12(2-6-13)10-17-14-7-3-11(9-16)4-8-14/h1-9H,10H2
InChI key
HGCGRPJQAXHMMI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)