543055
Ethyl 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylate
96%
Quality Level
assay
96%
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
density
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
nitrile
SMILES string
CCOC(=O)C1(CC1)C#N
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-10-6(9)7(5-8)3-4-7/h2-4H2,1H3
InChI key
FDZLCIITHLSEQK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?