Merck
542806
Sigma-Aldrich
4-Pyridylamidoxime
97%
Sinónimos:
Isonicotinamide oxime
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
128-133 °C (lit.)
grupo funcional
amine
oxime
cadena SMILES
N\C(=N/O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
Clave InChI
ZUUATXHRJFHSGO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Pyridylamidoxime may be used in the synthesis of substituted α-1,2,4-oxadiazolo esters.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A 'one-pot'synthesis of a-1, 2, 4-oxadiazolo esters from malonic diesters and amidoximes under solvent-free conditions.
Du W, et al.
Tetrahedron Letters, 47(25), 4271-4274 (2006)