Merck
541818
Sigma-Aldrich
Scandium(III) hexafluoroacetylacetonate
About This Item
Fórmula lineal:
Sc(C5HF6O2)3
Número de CAS:
Peso molecular:
666.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
powder (may contain chunks)
composición
Sc, 6.5-7.0% EDTA titration
idoneidad de la reacción
core: scandium
reagent type: catalyst
mp
93-96 °C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Sc](O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C5H2F6O2.Sc/c3*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h3*1,12H;/q;;;+3/p-3/b3*2-1-;
Clave InChI
DWCYUTXXZMNFLG-JVUUZWNBSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)