Documentos clave
541478
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10Na2O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
304.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
320-325 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].CCOC(=O)c1sc(C(=O)OCC)c([O-])c1[O-]
InChI
1S/C10H12O6S.2Na/c1-3-15-9(13)7-5(11)6(12)8(17-7)10(14)16-4-2;;/h11-12H,3-4H2,1-2H3;;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
PCSQVUZNLOEFFP-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)