541141
4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(F)F)cc1
InChI
1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-5(2-4-6)10(11)12/h1-4,7H
InChI key
SVGGBARCOQPYMV-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)