Merck
540536
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-Pseudoephedrine-(R)-2-methylhydrocinnamamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H25NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
311.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
assay
97%
optical activity
[α]20/D +16°, c = 1 in chloroform
optical purity
ee: 99% (HPLC)
mp
136-140 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)N(C)[C@@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25NO2/c1-15(14-17-10-6-4-7-11-17)20(23)21(3)16(2)19(22)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,15-16,19,22H,14H2,1-3H3/t15-,16+,19-/m1/s1
InChI key
YBSOZNKAYZZSLZ-JTDSTZFVSA-N
Legal Information
Licensed under U.S. Patent 5 488 131
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)