540102
(S)-(−)-Styrene oxide
98%, optical purity ee: 98% (GC)
Sinónimos:
(S)-(−)-Phenyloxirane, (S)-Phenylethylene oxide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −33°, neat
pureza óptica
ee: 98% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.535 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
densidad
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
cadena SMILES
C1O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m1/s1
Clave InChI
AWMVMTVKBNGEAK-MRVPVSSYSA-N
Aplicación
Precaución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?