Merck
538655
Sigma-Aldrich
1-Fluorodecane
98%
About This Item
Fórmula lineal:
F(CH2)9CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
160.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.409 (lit.)
bp
185-187 °C (lit.)
densidad
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCF
InChI
1S/C10H21F/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
Clave InChI
LHLRHWJTTUCDQA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Fluorodecane is a 1-fluoroalkane. It undergoes substitution reaction with LiCu(CH3)2, LiCu2(CH3)3, Li2Cu(CH3)3, LiCu(CH3)3, Li2Cu(CH3)3, Li2Cu3(CH3)5 and CH3Li to afford n-undecane (in different yields). 1-Fluorodecane is identified as one of the bio-active compound in the ethanol extract of the stem-bark of Albizia chevalieri and Bridelia ferruginea by GS-MS analysis.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
GC-MS analysis, acute toxicity and oxidative stress potentials (effects) of Albizia chevalieri extract on juvenile African catfish (Clarias gariepinus).
Ama IU, et al.
Middle-East Journal of Scientific Research 13, 23, 192-199 (2015)
Reactions of new organocuprates. 2. Substitution reactions of alkyl, cycloalkyl, and aryl halides with lithium trimethyldicuprate, dilithium trimethylcuprate, and dilithium pentamethyltricuprate.
Ashby EC and Lin JJ.
The Journal of Organic Chemistry, 42(17), 2805-2808 (1977)
Vapor Pressures and Boiling Points of the 1-Fluoroalkanes, 1-Chloroalkanes, 1-Bromoalkanes, and 1-Iodoalkanes, C1to C20.
Li JCM and Rossini RD.
Journal of Chemical and Engineering Data, 6(2), 268-270 (1961)