537837
2-Methyl-4-nitroanisole
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
61-64 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
COc1ccc(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-5-7(9(10)11)3-4-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
QOZMIJZYJZQOBV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?