Merck
536385
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(OCH3)2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
187.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
118-120 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(Cl)c(OC)cc1N
InChI
1S/C8H10ClNO2/c1-11-7-4-6(10)8(12-2)3-5(7)9/h3-4H,10H2,1-2H3
Clave InChI
YGUFQYGSBVXPMC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Other,Blood
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
325.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
163 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)