Merck
536318
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
174.56
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
mp
177-180 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cccc(Cl)c1F
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
FCSSYEWURMTUSM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)