Merck
536202
Sigma-Aldrich
1-Pentyl isocyanide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4NC
Número de CAS:
Peso molecular:
97.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4064 (lit.)
densidad
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isonitrile
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCC[N+]#[C-]
InChI
1S/C6H11N/c1-3-4-5-6-7-2/h3-6H2,1H3
Clave InChI
QVUBMHTYZLUXSP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
25.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-3.89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Nicholas C Anderson et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(23), 7199-7205 (2018-05-11)
Using 31P nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy, we monitor the competition between tri- n-butylphosphine (Bu3P) and various amine and phosphine ligands for the surface of chloride terminated CdSe nanocrystals. Distinct 31P NMR signals for free and bound phosphine ligands allow