Merck
536113
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl amine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.3-1.8 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
2-Chlorotriphenylmethyl amine resin, Amino-2-chlorotrityl resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
reticulante
1 % cross-linked
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
1.3-1.8 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
grupo funcional
amine
cadena SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.NC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5Cl
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)