Merck
536091
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-5-nitropyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
168.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
90-94 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-2-12-7-4-3-6(5-8-7)9(10)11/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
LYDVDLYMQVSLQD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)