Merck
535966
Sigma-Aldrich
4-Nitro-N-methylphthalimide
technical grade
Sinónimos:
2-Methyl-5-nitro-1H-isoindole-1,3(2H)dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
206.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
contiene
<50% water
mp
94-98 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1C(=O)c2ccc(cc2C1=O)[N+]([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)