Merck
535656
Sigma-Aldrich
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
205.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
mp
138-141 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1cc2cccc(C)c2nc1Cl
InChI
1S/C11H8ClNO/c1-7-3-2-4-8-5-9(6-14)11(12)13-10(7)8/h2-6H,1H3
InChI key
YPBRSXNRWFUUOE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)