Merck
535591
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenoxy)propionitrile
97%
Sinónimos:
4-Chlorophenoxypropionitrile
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4OCH2CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
181.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
46-49 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C9H8ClNO/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11/h2-5H,1,7H2
Clave InChI
BGEZBXFEROYDPF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)