Merck
535206
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)acetylene-d
99 atom % D
Sinónimos:
Ethynyl-2-d-trimethylsilane
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiC≡CD
Número de CAS:
Peso molecular:
99.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % D
índice de refracción
n20/D 1.388 (lit.)
bp
53 °C (lit.)
densidad
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3/i1D
Clave InChI
CWMFRHBXRUITQE-MICDWDOJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-29.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-34.4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)