Merck
535109
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-hydroxymethyl pyridine
97%
Sinónimos:
(2-Methyl-pyridin-3-yl)-methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.545 (lit.)
bp
262 °C (lit.)
densidad
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ncccc1CO
InChI
1S/C7H9NO/c1-6-7(5-9)3-2-4-8-6/h2-4,9H,5H2,1H3
Clave InChI
PRMLMDSFLIHHSO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)