Merck
534625
Sigma-Aldrich
4-Carboxybenzenesulfonamide, polymer-bound
50-90 mesh, extent of labeling: 0.8-1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
4-Sulfamylbenzoyl resin, Kenner’s "Safety-Catch"resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
reticulante
1 % cross-linked
Extensión del etiquetado
0.8-1.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
50-90 mesh
cadena SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(=O)NCc4ccccc4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)