Merck
534617
Sigma-Aldrich
2-Amino-5,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
139.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
mp
333-337 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nc(N)nc(O)c1C
InChI
1S/C6H9N3O/c1-3-4(2)8-6(7)9-5(3)10/h1-2H3,(H3,7,8,9,10)
InChI key
APWRLAZEMYLHKZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)