534110
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-ethylaniline
97%
Sinónimos:
t-Boc-2-Ethylaniline
About This Item
assay
97%
bp
80-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
53-58 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccccc1NC(=O)OC(C)(C)C
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)