533912
3-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D >1.3930 (lit.)
bp
306-307 °C (lit.)
densidad
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CSc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NS2/c1-11-8-4-2-3-7(5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
Clave InChI
IHKAGFVCXPFGRP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)