Merck
533645
Sigma-Aldrich
2,2′-Difluorobifenilo
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
MXP 8,910.00
MXP 8,910.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
MXP 8,910.00
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4C6H4F
Número de CAS:
Peso molecular:
190.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 8,910.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
mp
117-121 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccccc1-c2ccccc2F
InChI
1S/C12H8F2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
Clave InChI
PXFIPIAXFGAEMJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)