Merck
533467
Sigma-Aldrich
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4OS4
Número de CAS:
Peso molecular:
208.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
128-132 °C (lit.)
SMILES string
O=C1SC2=C(SCCS2)S1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)