533440
4,5-Bis(methylthio)-1,3-dithiol-2-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6OS4
Número de CAS:
Peso molecular:
210.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
56-60 °C (lit.)
cadena SMILES
CSC1=C(SC)SC(=O)S1
InChI
1S/C5H6OS4/c1-7-3-4(8-2)10-5(6)9-3/h1-2H3
Clave InChI
ZXNVEXYJVODARP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)