Merck
533432
Sigma-Aldrich
4,5-Bis(methylthio)-1,3-dithiol-2-thione
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6S5
Número de CAS:
Peso molecular:
226.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
98-102 °C (lit.)
cadena SMILES
CSC1=C(SC)SC(=S)S1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)