Merck
532835
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylanisole
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(CH3)OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
156.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
36-39 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(Cl)cc1C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
VDYDAUQHTVCCBX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Chloro-2-methylanisole can be prepared by the O-methylation of 4-chloro-2-methylphenol using dimethyl sulfate.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Metabolism of 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid by soil bacteria.
Bollag JM, et al.
Applied Microbiology, 15(6), 1393-1398 (1967)