52927
(S)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
tert-Butyl (S)-3-pyrrolidinylcarbamate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -21.5±2.0°, c = 1 in ethanol
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1
Clave InChI
DQQJBEAXSOOCPG-ZETCQYMHSA-N
Aplicación
- 2,4,6-trisubstitued pyrido[3,4-d]pyrimidine derivatives as potent inhibitors against EGFR tyrosine kinase.
- Aminopyrrolidine scaffolds for asymmetric Morita−Baylis-Hillman reaction.
- N-benzyl-3-sulfonamidopyrrolidines as potent bacterial cell division inhibitors.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.