Merck
528919
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-dichloroaniline
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(Cl)2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
81-83 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrCl2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
Clave InChI
DTPADCOGQUOGHT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Bromo-4,6-dichloroaniline can be prepared from 2,4-dichloroacetanilide via deprotection, followed by bromination with NBS (N-bromosuccinimide).
Aplicación
2-Bromo-4,6-dichloroaniline reacts with Pd(OAc)2, PPh3, potassium furan-2-yltrifluoroborate and K2CO3 to yied N-allyl-2,4-dichloro-6-(furan-2-yl)aniline.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An efficient synthesis of [13C6]-3, 5-dichloroaniline.
Latli B, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 51(7), 283-285 (2008)
Matthew Lovell Read et al.
The Journal of organic chemistry, 78(3), 1311-1316 (2013-01-12)
A novel and efficient synthesis of phenanthridines and aza analogues is reported. The key step is a microwave-mediated intramolecular Diels-Alder cyclization of o-furyl(allylamino)arenes. In the presence of a catalytic amount of acid, the DA-adduct reacts further to give the dihydrophenanthridines