Merck
528439
Sigma-Aldrich
3-Ethoxycinnamic acid, predominantly trans
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H4CH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
192.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1cccc(\C=C\C(O)=O)c1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-10-5-3-4-9(8-10)6-7-11(12)13/h3-8H,2H2,1H3,(H,12,13)/b7-6+
InChI key
DOEYODSOYOGJQH-VOTSOKGWSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)