528242
5-Methoxyisophthalic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
275-280 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O5/c1-14-7-3-5(8(10)11)2-6(4-7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
POSMIIJADZKUPL-UHFFFAOYSA-N
General description
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)