Merck
528188
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) mesylate
Sinónimos:
PEG-mesylate
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
mp
51.8-53.3 °C (lit.)
SMILES string
OCCO.COS(O)(=O)=O
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)