528145
1,5-Dimethylnaphthalene
96%
About This Item
assay
96%
bp
265-266 °C (lit.)
mp
77-82 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc2c(C)cccc12
InChI
1S/C12H12/c1-9-5-3-8-12-10(2)6-4-7-11(9)12/h3-8H,1-2H3
InChI key
SDDBCEWUYXVGCQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)