527254
(Trimethylsilyl)diazomethane solution
2.0 M in diethyl ether
Sinónimos:
TMS-Diazomethane solution, (Diazomethyl)trimethylsilane
About This Item
Productos recomendados
concentración
2.0 M in diethyl ether
densidad
0.773 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H10N2Si/c1-7(2,3)4-6-5/h4H,1-3H3
Clave InChI
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Macrolactam analogs of the natural product macrolide (-)-A26771B with improved metabolic stability and antibacterial activity
- Aigialomycin D analogues as protein kinase inhibitors for cancer treatment
- Unnatural α-amino acid derivatives containing gem-bisphosphonates via Michael addition reaction
- Capped 4-methylumbelliferyl hyaluronan disaccharides and tetrasaccharides as potential hyaluronidase substrates
- Stictamides A-C as matrix metallopeptidase 12 (MMP12) inhibitors with antitumor invasion activity
- Endothelin converting enzyme (ECE) Inhibitors WS 75624A and WS 75624B via a cross-metathesis approach
- Ent-kaurene derivatives as anti-inflammatory agents
- Desmosdumotin C analogs as potent antitumor agents acting via activation of spindle assembly checkpoint
- Imidazolo[2,1-b]benzothiazole derivatives as potential p53 inhibitors
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Lungs
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-31.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?