Merck
527017
Sigma-Aldrich
(4-Methylthiophenyl)methyl phenyl sulfonium triflate
Sinónimos:
(4-Methylthiophenyl)methyl phenyl sulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H15F3O3S3
Número de CAS:
Peso molecular:
396.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
mp
76-79 °C (lit.)
λmáx.
290 nm
cadena SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CSc1ccc(cc1)[S+](C)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15S2.CHF3O3S/c1-15-12-8-10-14(11-9-12)16(2)13-6-4-3-5-7-13;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-11H,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clave InChI
OEMQHKIRYKSFQC-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)