Merck
526916
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
96%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(NO2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
171.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
mp
39-44 °C (lit.)
cadena SMILES
OCc1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO3/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
MKWJZTFMDWSRIH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol can be prepared from the reaction between borane (in THF) and 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid (in THF) at 0°C.
Aplicación
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol may be used in the synthesis of 4-fluoro-3-nitrobenzyl chloride.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Experimentally induced phenylketonuria. II. Potential inhibitors of phenylalanine hydroxylase.
J I DeGraw et al.
Journal of medicinal chemistry, 11(2), 225-227 (1968-03-01)