Merck
526541
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
162.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.472 (lit.)
bp
201-204 °C (lit.)
densidad
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-2,11H,3H2
Clave InChI
NRXZCCOHXZFHBV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol is an aryl fluorinated building block. It is also referred to as (2,4,5-trifluorophenyl)methanol [IUPAC name].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)