Merck
526517
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3(F)CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
204.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
mp
50-54 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(F)c(CCl)cc1OC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)